Learn More
A2AR-agonist-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16407638 10 mg -
16423647 50 mg 50 Milligramm
16497536 100 mg 100 Milligramm
16480098 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16407638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18776
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A2AR-agonist-1
CAS 41552-95-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22N6O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CNC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 410.43
Formelmasse 410.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation