Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A40 gekühlter Umwälzthermostate
A40 gekühlte Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von −40 °C bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 12 l.
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ A40 gekühlte Umwälzthermostat bietet effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen bei Temperaturen zwischen −40 °C bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 12 Litern. Leistungsstarke Badthermostate mit Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl für unterschiedliche Kühlleistungen, Temperaturbereiche und Volumina, um Ihre Ansprüche zu erfüllen.
Bietet überlegene Kühlleistung, erweiterbare Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung, um Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Auswahl zwischen drei verschiedenen Steuergeräten, somit optimale Flexibilität für das perfekte Gerät für Ihre Anwendung.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Ansprüchen der Anwendung.
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 × 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Anschlüssen, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns