Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A5B gekühlte Umwälzthermostate
A5B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -5 °C bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 20 Litern ermöglicht werden.
Beschreibung
Thermo Scientific™ A5B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -5 °C bis +100°C und einem maximalen Volumen von 20 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD- oder ADVANCED-Regler, der die spezifischen Ansprüche Ihrer Anwendung erfüllt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.- Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostate können um 90 Grad versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
- Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16x1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 AD, im Lieferumfang enthalten.
- Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
- Ablassanschluss an der Vorderseite
- Integrierte Griffe
- FCKW-freies Kältemittel
Lieferumfang:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel und Abdeckung.
Empfohlen für:
- Kalibrierung
- Fermenter
- Rotationsverdampfer
- Kondensatoren
- Proben-/Materialprüfung
- Proben-/Materialvorbereitung