Learn More
Honeywell™ A69 Peak Series Schutzhelm
Artikelnummer. 15886795
Click to view available options
Suspensionstyp:
6-Punkt-Nylongewebe mit Ratschensystem
6-Punkt-Nylongewebe mit Stiftverriegelungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15886795
Marke: Honeywell™ 933170
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mehrzweckhelm mit gerippter ABS-Außenschale und 6-Punkt-Nylonriemen.
  • Sammelrinnen-Konstruktion
  • Auswahl von Aufhängungen mit Stiftverschluss oder Ratsche
  • Größe und Höhe des Kopfbügels sind verstellbar, um Tragekomfort zu gewährleisten
  • Schlitze für Gesichtsschutz und Gehörschutz
  • System zum einfachen Austauschen des Schweißbands
  • Personalisierung mit Logo-Druck verfügbar
  • ABS-Schale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Enthält Kopfband und Riemen verstellbar
Material ABS-Schale, Nylonriemen
Modell Gerippt, Sammelrinne
Suspensionstyp 6-Punkt-Nylongewebe mit Stiftverriegelungssystem