Learn More
Kimtech™ A7 P+™ Laborkittel
Beschreibung
Garantierte Konformität:
- PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425: Typ 6 (PB) begrenzte Schutzleistung gegen kleine Spritzer flüssiger Chemikalien
- EN1149-1 Antistatische Kleidung
- Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Klasse 1 von 3
- Oberflächenwiderstand EN 1149-1 < 5 x 1010 Ohm
- Partikelabscheidungstest (Helmke-Trommel) IEST-RP-CC003.3 Kategorie II
- Bakterielle Filtrationseffizienz (3,0 μm) ASTM F2100 > 99%
- Hochwertige Einweg-Laborkittel mit dreifachgenähten Nähten und atmungsaktivem, mehrlagigem Material.
- Die erweiterten Rundumschutzfunktionen umfassen etwa einen hohen Stehkragen, Daumenschlaufen und extra lange Ärmel, über denen auch Handschuhe getragen werden können.
- Das atmungsaktive Beschichtungsmaterial umfasst einen hohen Partikel- und Bakterienschutz (mit Filtrationseffizienz von 99 %).
- Die Mäntel sind einzeln verpackt und daher geeignet für ISO 7 Bereiche (Note C).
- Rutschhemmendes und fusselarmes Material.
- Typ 6 (PB) begrenzte Schutzleistung gegen kleine Spritzer flüssiger Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemisch resistenter Laborkittel |
| Größe | S |
| Material | SMS, Polypropylen-Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Keine |
| Modell | Unterhalb der Hüftlänge |
| Mehr anzeigen |