Learn More
AABD-SH (4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazol, TRC)
Artikelnummer. 30316040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316040 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1045102MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Summenformel C8H7N3O2S
Menge 2 mg
Synonym AABD-SH
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
IUPAC-Name N-(4-Sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 209.22
Formelmasse 209.0259