Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 18L 301 Regler E301, Volumen 18,4 l, 400 V
Artikelnummer. 12059792
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
235 x 196 x 400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12059792
Marke: Carbolite™ AAF1118230SN+&02301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Speziell für optimale Veraschungsbedingungen entwickelt, um eine vollständige Verbrennung der Probe zu gewährleisten. Carbolite™ AAF Kammerofen, großes Volumen ist ideal für Labors, in denen die Veraschung mit anderen Wärmebehandlungsarbeiten vermischt wird.
  • Alle Vorteile des AAF-Designs, jedoch mit einer höheren maximalen Betriebstemperatur von 1100° C.
  • Carbolite Gero 301 Einzelrampe auf Sollwert und Prozesszeitgeber
  • Rack-System mit zwei Ebenen verdoppelt die Probenkapazität
  • Probentabletts und Ladegriff ermöglichen eine große Anzahl von Proben
  • Ideal zum Veraschen von Lebensmitteln, Kunststoffen, Kohle und anderen Kohlenwasserstoffen
  • Vorwärmen der Luft vor dem Eintritt in die Kammer
  • Schutz der Elemente vor Kohlenstoffansammlungen oder korrosiver Atmosphäre durch Verwendung von Siliziumkarbid-Fliesen
  • 2-seitige Heizung
  • Es stehen verschiedene zusätzliche Optionen zur Verfügung, die bei der Bestellung angegeben werden müssen.
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
Specifications
Beschreibung Aufheizzeit: 70 min
Kapazität (metrisch) 18 L
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Schmelzofen
Enthält Temperaturregler
Abmessungen (T x B x H) innen 235 x 196 x 400 mm
Höhe (metrisch) 705 mm
Gewicht (metrisch) 70 kg
Wirkleistung 7080 max. B, 3500 B Halterung