Learn More
Cytiva Ab-Puffer-Kit
Artikelnummer. 10696495 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10696495 Jeweils 1 Set
1 options
Artikelnummer. 10696495
Marke: Cytiva 28903059
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Bindungspuffer (10x Stammlösung), 50 ml; Elutionspuffer (10x Stammlösung), 15 ml; Neutralisierungspuffer, 25 ml
Vorgefertigte Lagerpuffer, optimiert für die Aufreinigung von monoklonalem und polyklonalem IgG mit immobilisiertem Protein A oder Protein G
  • Eliminiert zeitaufwendige Puffervorbereitung
  • Optimierte Protokolle für Ab SpinTrap™, Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap Säulen und HiTrap™ Säulen, die entweder mit Protein A- oder Protein G-Medien vorverpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ab Puffer-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zur Bindung, zum Waschen und zur Elution von IgG gemäß den empfohlenen Protokollen und zur Aufreinigung von monoklonalem und polyklonalem IgG mit immobilisiertem Protein A oder Protein G verwendet
Zur Verwendung mit (Geräte) Ab SpinTrap™, Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap™ Säulen und HiTrap™ Säulen
Menge Jeweils
Enthält 50 ml Bindungspuffer (10X Lagerlösung), 15 ml Elutionspuffer (10X Lagerlösung), 25 ml Neutralisierungspuffer
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, trometamol
  • UNKNOWN ACUTE-39.8 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.