Learn More
3M™ AB POMPES™ Chemische Sorbentien im mehreren Formaten
Artikelnummer. 12357979
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
119 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12357979 119 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12357979 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000002024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Effektive Kontrolle von aggressiven Flüssigkeiten, einschließlich Säuren und Alkalien. Das 3M™ Chemikalienbindemittel im Multiformat kombiniert vier Formate in einem Produkt: Mini-Boom, Kissen, Blätter und Rolle.
Effektive Reinigung und Kontrolle von aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren und Alkalien. Der Spender kombiniert vier Formate in einem Produkt: Mini-Boom, Kissen, Blatt und Rolle.
  • Die Blätter sind in 40 cm-Abständen perforiert
  • Kann mit vielen aggressiven Chemikalien verwendet werden
  • Sofortige Reaktion auf verschüttete Chemikalien für schnelles und effektives Eindämmen und Säubern
  • Sorbentien können leicht entsorgt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (metrisch) 119 l
Typ Chemische Sorbentien in mehreren Formaten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen und Aufnehmen von verschütteten Chemikalien wie Säuren/Laugen/Alkoholen, Chemikalien, brennbaren Flüssigkeiten und anderen Lösungsmitteln.
Verpackungsmenge Je 1
Länge (metrisch) 15.2 m
Breite (metrisch) 120 mm
Gewicht (metrisch) 8.2 kg