Learn More
Abacavir-Sulfat EP Verunreinigung C (Abacavir-verwandt) USP Verbindung A), Mikromol™
Artikelnummer. 30461700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461700 4 x 25 mg 100 Milligramm
30052515 25 mg 25 Milligramm
30051132 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461700 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3249.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Abacavir-Sulfat EP Verunreinigung C (Abacavir-verwandt) USP Verbindung A), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Descyclopropyl Abacavir
CAS 124752-25-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Descyclopropyl Abacavir
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H14 N6 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1
IUPAC-Name [(1S,4R)-4-(2,6-Diaminopurin-9-yl)Cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 246.27
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 246,1229 g/mol