Läs mer
Invitrogen™ Abagovomab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284096
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 mg
100 μg
Förpackningsstorlek:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Produktkod. Menge unitSize
30284096 100 μg 100 Mikrogramm
30284716 1 mg 1 Milligramm
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30284096
Brand: Invitrogen™ MA559063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Abagovomab is a biosimilar that targets idiotope of anti- Mus musculus monoclonal antibodyOC126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Abagovomab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias ACA125; MEN-2234; OC126
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.