Learn More
Abamectin, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Interacts with GABA receptors to cause chloride channel activation. Also used to control a range of agronomic, fruit, vegetable and ornamental crops, and it is used by homeowners for control of fire ants and in veterinary antihelmintic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Interagiert mit GABA-Rezeptoren, um eine Aktivierung des Chloridkanals zu bewirken. Wird auch zur Kontrolle einer Reihe von landwirtschaftlichen, Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen verwendet und wird von Hausbesitzern zur Kontrolle von Feuerameisen und in der tierärztlichen Antihelmintik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abamectin |
| Schmelzpunkt | 150°C to 155°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,2 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO |
| Formelmasse | 873.1 |
| Physikalische Form | Pulver |