Learn More
Abamectin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482879
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15482879 5 g 5 Gramm
15472879 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15482879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60039.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Interagiert mit GABA-Rezeptoren, um eine Aktivierung des Chloridkanals zu bewirken
Interacts with GABA receptors to cause chloride channel activation. Also used to control a range of agronomic, fruit, vegetable and ornamental crops, and it is used by homeowners for control of fire ants and in veterinary antihelmintic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Interagiert mit GABA-Rezeptoren, um eine Aktivierung des Chloridkanals zu bewirken. Wird auch zur Kontrolle einer Reihe von landwirtschaftlichen, Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen verwendet und wird von Hausbesitzern zur Kontrolle von Feuerameisen und in der tierärztlichen Antihelmintik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71751-41-2
Summenformel C48H72O14
MDL-Nummer MFCD01769550
Synonym Avermectin B1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abamectin
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,2
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO
Formelmasse 873.1
Physikalische Form Pulver