Learn More
Motic™ Abbe Kondensor n.A.  0.90/1.25
Artikelnummer. 15455202
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Aufrechte zusammengesetzte Mikroskope der Serien BA310 und BA410
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15455202
Marke: Motic™ 1101001901581
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt mit einer hochwertigen Kunststoffumrandung auf inneren Metallteilen zur Befestigung der Optik. Motic™ Abbe-Kondensor, N.A. 0.90/1.25 hat eine 6-Klingen-Membran.
  • Abbe-Kondensator.
  • Hochwertige Konstruktion (Kunststoff/Metall).
  • Enthält eine 6-Klingenmembran.
  • Bietet Platz für Objektträger.
Spezifikation
Typ Kondensator
Beschreibung Nicht verfügbar0,90/1,25
Zur Verwendung mit (Geräte) Aufrechte zusammengesetzte Mikroskope der Serien BA310 und BA410
Enthält 6-Klingen-Membran, Schlitz für Objektträger