Learn More
Abcam Alexa Fluor™ 700 Conjugation Kit (Fast) - Lightning-Link™, 3X100UG
Artikelnummer. 32120329 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 x 100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32120329 3 x 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120329 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2698243x100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with 4 citations.
Spezifikation
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Konjugat Alexa Fluor 700
Menge 3 x 100 μg