Learn More
Abcam all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, Long chain polyunsaturated fatty acid, 25 mg
Artikelnummer. 32173549 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32173549 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32173549 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab14389425mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac
  • Form: Liquid
Spezifikation
Zusammensetzung Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac
Menge 25 mg