Learn More
Abcam Anti-CD31 antibody [JC/70A], 100 ug
Artikelnummer. 32047302 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32047302 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32047302 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab9498100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse monoclonal [JC/70A] to CD31
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Antigen PECAM1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon JC/70A
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
Gen PECAM1
Gensymbole PECAM1
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Ketten oder Fragmente IgG1
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Monoclonal Antibody (PECAM1)
Form Liquid
Format Vial
Isotype IgG1
Wirt Abk. Ms
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Zielgen PECAM1
Zieleintrag PECAM1
Zielmolekül PECAM1, Human
Validierte Anwendung Abk. IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF