Learn More
Abcam Anti-mouse IgG for IP (Biotin), 50 ug
Artikelnummer. 32115227 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115227 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115227 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab13136750ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, with 2 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
  • Form: Liquid
Spezifikation
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon eB144
Konjugat Biotin
Zusammensetzung Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Rat
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. WB