Learn More
Abcam Anti-mouse IgG for IP (HRP), 100 uL
Artikelnummer. 32117575 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117575 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117575 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab131368100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, IP, ELISA, with over 100 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB, IP, ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Spezifikation
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon eB144
Konjugat HRP
Zusammensetzung Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate, 0.1% BSA
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. WB, IP, ELISA