Learn More
Abcam Anti-YTHDC1 antibody, 100 uL
Artikelnummer. 31936886 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31936886 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31936886 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab122340100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ICC/IF, with 36 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen YTHDC1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen YTHDC1
Gensymbole YTHDC1
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Ketten oder Fragmente IgG
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Polyclonal Antibody (YTHDC1)
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Zielgen YTHDC1
Zieleintrag YTHDC1
Zielmolekül YTHDC1, Human
Verfahren IHC-P, WB, ICC/IF
Validierte Anwendung Abk. IHC-P, WB, ICC/IF