Learn More
Abcam APC Conjugation Kit - Lightning-Link™, 100 ug
Artikelnummer. 32116213 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116213 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116213 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab201807100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with over 100 citations.
Spezifikation
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Konjugat APC (Allophycocyanin)
Menge 100 μg