Beschreibung
- Applications: WB
- Species Reactivity: Mouse and Human
- Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA
- Form: Liquid
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Western Blot |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA |
| Menge | 200 μL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Mouse and Human. |
| Zielspezies | Mouse, Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Mehr anzeigen |