Learn More
Abcam Chicken Anti-Mouse IgG H&L (HRP), 1 mg
Artikelnummer. 32108826 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32108826 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32108826 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab68141mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chicken Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, with 8 citations.
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Anwendungen Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Chicken
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Wirt Abk. Ch
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC