Learn More
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (FITC), 1 mg
Artikelnummer. 32110390 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32110390 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32110390 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab68251mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (FITC)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Wirtsspezies Chicken
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rabbit.
Zielspezies Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Wirt Abk. Ch
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rb
Validierte Anwendung Abk. Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot