Beschreibung
- Storage Buffer: Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid
- Form: Liquid
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid |
| Menge | 100 mg |