Learn More
Abcam Cytochrome c Apoptosis ICC Antibody Kit, 200 ug
Artikelnummer. 32118352 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32118352 200 μg 200 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32118352 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab110417200ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for ICC/IF, with 11 citations.
  • Applications: ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CYCS
Menge 200 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Produkttyp Secondary Antibody
Nachweisverfahren Fluorescent
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms, Rt, Hu
Validierte Anwendung Abk. ICC/IF