Learn More
Abcam D-Serine (mM/ml), NMDA receptor co-agonist, 100MM_ML
Artikelnummer. 32112088 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
100 mM/mL
Packungsgröße:
100 Millimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Packungsgröße
32112088 100 mM/mL 100 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112088 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab146671100mM_mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% D-Serine
  • Form: Solid
Spezifikation
Konzentration 100 mM/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Constituents: 100% D-Serine
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Ambient