Learn More
Abcam Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor™ 750), 500 ug
Artikelnummer. 32115460 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115460 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115460 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab175744500ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor 750)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Goat.
Zielspezies Goat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Gt
Validierte Anwendung Abk. IHC-Fr, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, ELISA