Beschreibung
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, ICC, IHC-P, WB
- Species Reactivity: Goat
- Storage Buffer: PBS, BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Immunogen |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |