missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor™ 790), 500 ug

Artikelnummer. 32109101 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109101 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32109101 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab175780500ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, with 4 citations.

  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen

Spezifikation

Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 790
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rabbit.
Zielspezies Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rb
Validierte Anwendung Abk. WB
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.