Beschreibung
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC, ELISA, IHC-P, WB
- Form: Liquid
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunocytochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Verpackung | Vial |
| Zielspezies | Non-species specific |
| Mehr anzeigen |