Beschreibung
- Host Species: Goat
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB
- Species Reactivity: Rat
- Storage Buffer: BSA, Potassium phosphate, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Dot Blot, ELISA, Electron Microscopy, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Wirtsspezies | Goat |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 500 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |