Learn More
Abcam Human Cytokeratin 18 Fragment (CK18-30) (Asp396) Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32111577 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32111577 10 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32111577 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab25674710x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Spezifikation
Anwendungen Sandwich ELISA
Konjugat Unconjugated
Gensymbole KRT18
Menge 10 x 96 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Validierte Anwendung Abk. sELISA