Learn More
Abcam Human/Monkey Von Willebrand Factor Antibody Pair -BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114223 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114223 10 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114223 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab24402110x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for sELISA, with 1 citations.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human and Rhesus monkey
Spezifikation
Anwendungen Sandwich ELISA
Konjugat Unconjugated
Gensymbole VWF
Menge 10 x 96 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Human and Rhesus monkey.
Zielspezies Human, Rhesus Monkey
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu, RhMk
Validierte Anwendung Abk. sELISA