Learn More
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 1 g
Artikelnummer. 32110855 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32110855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32110855 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1455981g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
  • Form: Solid
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Constituents: 100% Lithocholic acid
Gensymbole Lithocholic acid
Menge 1 g
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Ambient