Learn More
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 5 g
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
- Form: Solid
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Constituents: 100% Lithocholic acid |
| Gensymbole | Lithocholic acid |
| Menge | 5 g |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Versandbedingung | Ambient |