Learn More
Abcam Mouse EMMPRIN Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Artikelnummer. 32115952 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115952 5 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115952 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2154055x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for ELISA, IA, with 2 citations.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Mouse
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Konjugat Unconjugated
Gensymbole Bsg
Menge 5 x 96 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Secondary Antibody
Nachweisverfahren Colorimetric
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. ELISA, IA