missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Mouse Fibronectin Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests

Código de producto. 32113324 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
32113324 10 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 32113324 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab24183210x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Antibody, suitable for sELISA.

  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse

Especificaciones

Anwendungen Sandwich ELISA
Konjugat Unconjugated
Gensymbole Fn1
Menge 10 x 96 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. sELISA
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.