Learn More
Abcam Native Cow Bovine Serum Albumin protein, 50 g
Artikelnummer. 32173347 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32173347 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32173347 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab6400950g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for WB, IHC, with 8 citations.
  • Applications: WB, IHC
  • Form: Lyophilized
Spezifikation
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Konjugat Unconjugated
Gensymbole ALB
Menge 50 g
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Form Lyophilized
Versandbedingung Ambient
Validierte Anwendung Abk. WB, IHC