Learn More
Abcam Native Cow Osteocalcin protein, 100 ug
Artikelnummer. 32144104 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32144104 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32144104 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab62262100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE.
  • Applications: RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Zusammensetzung pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
Menge 100 μg