Learn More
Abcam PE / R-Phycoerythrin Conjugation Kit - Lightning-Link™, 60 ug
Artikelnummer. 32117852 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 μg
Packungsgröße:
60 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117852 60 μg 60 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117852 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab10291860ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with over 100 citations.
Spezifikation
Konjugat PE
Menge 60 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Validierte Anwendung Abk. Conjugation