Learn More
Abcam PE / R-Phycoerythrin Conjugation Kit - Lightning-Link™, 600 ug
Artikelnummer. 32118511 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
600 μ g
Packungsgröße:
600 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32118511 600 μ g 600 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32118511 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab102918600ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with over 100 citations.
Spezifikation
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Konjugat PE
Menge 600 μ g