Learn More
Abcam Phalloidin-iFluor 488 Reagent, 300 Tests
Artikelnummer. 32116088 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 Tests
Packungsgröße:
300 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116088 300 Tests 300 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116088 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab176753300Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 300 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: pH: 7.3, Constituents: 99% Dimethylsulfoxide, 1% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Liquid
Spezifikation
Zusammensetzung pH: 7.3, Constituents: 99% Dimethylsulfoxide, 1% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Konjugat Unconjugated
Menge 300 Tests