Learn More
Abcam Phalloidin-iFluor 647 Reagent, 300 Tests
Artikelnummer. 32174004 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 Tests
Packungsgröße:
300 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32174004 300 Tests 300 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 32174004 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab176759300Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 100 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Solid
Spezifikation
Zusammensetzung Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Ambient
Konjugat Unconjugated
Menge 300 Tests