Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Artikelnummer. 32121082 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
22 Tests
Packungsgröße:
22 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32121082 22 Tests 22 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32121082 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab19747922Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with 5 citations.
  • Species Reactivity: Pig
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CSF2
Menge 22 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Pig.
Zielspezies Pig
Produkttyp Secondary Antibody
Nachweisverfahren Fluorescent
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Pig