Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Species Reactivity: Pig
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Menge | 50 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Pig. |
| Zielspezies | Pig |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Nachweisverfahren | Fluorescent |
| Versandbedingung | Blue Ice |
| Mehr anzeigen |