Learn More
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 1 mg
Artikelnummer. 32110930 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32110930 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32110930 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1443391mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Constituents: 100% Pyripyropene A
Gensymbole Pyripyropene A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Ambient