Learn More
Abcam Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Artikelnummer. 32120380 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32120380 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120380 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab67291mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (Alkaline Phosphatase)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Anwendungen Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF