Beschreibung
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
- Species Reactivity: Rat
- Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |