Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L, 100 uL
Artikelnummer. 32116521 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116521 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116521 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab125907100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon M87-3
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse and Rat.
Zielspezies Mouse, Rat
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms, Rt
Validierte Anwendung Abk. ELISA